Learn More
CD27 Mouse anti-Human, APC-H7, Clone: M-T271, BD
Mouse Monoclonal Antibody
137.00€ - 422.33€
Especificaciones
| Antígeno | CD27 |
|---|---|
| Clon | M-T271 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | APC-H7 |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15840029
|
BD Biosciences
560223 |
25 Tests |
137.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15830029
|
BD Biosciences
560222 |
100 Tests |
585.00€ 422.33€ / cada uno Ahorro 162.67€ 27% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Reacts with a disulphide-linked 110kDa dimer of two polypeptide chains. CD27 molecule is a lymphocyte-specific member of the TNF/NGF-R family, and is expressed on the subset of human thymocytes and on the majority of mature T lymphocytes. CD27 is highly induced on T cells after TCR stimulation. CD27 may be involved in cellular interaction of T and B lymphocytes.
Host Species: Mouse
Clone: M-T271
Isotype: IgG1 κ
Species Reactivity: Human
Flow Cytometry
Especificaciones
| CD27 | |
| Flow Cytometry | |
| APC-H7 | |
| RUO | |
| Human | |
| Human T-CLL cells | |
| Primary | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
| M-T271 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Immunology | |
| Aqueous buffered solution containing BSA, protein stabilizer, and ≤0.09% sodium azide. | |
| IgG1 κ | |
| Affinity Purified |
For Research Use Only.