Learn More
CD27 Mouse anti-Human, APC, Clone: L128, BD
Descripción
The CD27 antibody, clone L128, is derived from hybridization of mouse Sp2/0 cells with spleen cells from BALB/c mice immunized with activated peripheral blood lymphocytes.
The CD27 antibody recognizes a 110–120-kilodalton (kDa) disulfide-linked homodimer comprised of two 55-kDa polypeptide chains. The CD27 antigen is a lymphocyte-specific member of the tumor necrosis factor receptor (TNFR) super family, which also includes nerve growth factor receptor, CD30, CD40, CD95 (Fas), CD120a, CD120b, CD134 (OX 40), and CD137. The CD27 antigen is also known as S152, T14, TNFRSF7, and Tp55.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD27 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | L128 |
| Concentración | 6μg/mL |
| Conjugado | APC |
| Formulación | Phosphate buffered saline with gelatin and 0.1% sodium azide. |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Human Activated Peripheral Blood Cells |
| Cantidad | 100 Tests |
| Mostrar más |
For Research Use Only.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.