missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD26 Mouse anti-Human, Unlabeled, Clone: M-A261, BD

Código de producto. 15818168
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15818168 0.1 mg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15818168 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 555435

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The M-A261 monoclonal antibody specifically binds to CD26. CD26 is also known as dipeptidyl peptidase IV (DPPIV/DPP IV, DPP4) or adenosine deaminase binding protein (ADABP). CD26 is a 110 kDa type II transmembrane glycoprotein. CD26 is expressed by T lymphocytes and increases upon activation. It is also expressed by B cells, NK cells, and macrophages. CD26 is an ectoenzyme which plays an integral role in T-cell proliferation and may interact with extracellular matrix proteins such as fibronectin or collagen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD26
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon M-A261
Concentración 0.5mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.