Learn More
CD25 Mouse anti-Human, FITC, Clone: M-A251, BD
Descripción
The M-A251 monoclonal antibody specifically binds to the 55 kDa type I transmembrane glycoprotein known as the low-affinity interleukin-2 receptor alpha chain subunit (IL-2Rα). CD25 is expressed on regulatory T cells and on activated lymphocytes (T and B) and monocytes. It associates with the IL-2Rβ/CD122 and the IL-2Rγ/CD132 receptor chains to form the high-affinity IL-2R complex. CD25 expression on T and B lymphocytes is upregulated by antigenic or mitogenic stimulation. Soluble CD25/IL-2Rα is produced as a consequence of lymphocyte stimulation and is found in biological fluids following inflammatory responses.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD25 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | M-A251 |
| Conjugado | FITC |
| Descripción | IL-2R; IL2RA; IL-2Rα; TCGFR; TAC antigen; p55 |
| Formulación | Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. |
| Especie del huésped | Mouse |
| Método de purificación | Affinity Purified |
| Cantidad | 100 Tests |
| Mostrar más |
For Research Use Only.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.