Learn More
CD24 Mouse anti-Human, Brilliant Violet 711, Clone: ML5, BD
Mouse Monoclonal Antibody
201.00€ - 475.00€
Especificaciones
Antígeno CD24
Clon ML5
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Conjugado Brilliant Violet 711
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15882729
Ver documentos
BD Biosciences
563371
25 Tests
201.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15832759
Unterlagen ansehen
BD Biosciences
563401
100 Tests
475.00€
cada uno
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
The ML5 monoclonal antibody specifically binds to CD24. CD24 is a 35-45 kDa two-chain glycoprotein expressed on the surface of B cells, granulocytes and most B-cell lines. CD24 may play a role in the regulation of B-cell proliferation and maturation.
The antibody was conjugated to BD Horizon™ BV711 which is part of the BD Horizon™ Brilliant Violet™ family of dyes. This dye is a tandem fluorochrome of BD Horizon™ BV421 with an Ex Max of 405-nm and an acceptor dye with an Em Max at 711-nm. BD Horizon™ BV711 can be excited by the violet laser and detected in a filter used to detect Cy™5.5 / Alexa Fluor™ 700-like dyes (eg, 712/20-nm filter). Due to the excitation and emission characteristics of the acceptor dye, there may be moderate spillover into the Alexa Fluor™ 700 and PerCP-Cy™5.5 detectors. However, the spillover can be corrected through compensation as with any other dye combination.
Spezifikation
Spezifikation
CD24
Flow Cytometry
Brilliant Violet 711
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
ML5
Monoclonal
Mouse
Human
IgG2a κ
Affinity Purified
Heat Stable Antigen Homologue (HSA); Ba-1; CD24A
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
For Research Use Only.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt