missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD212 Mouse anti-Human, Unlabeled, Clone: 2.1E6, BD

Código de producto. 15818628
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15818628 0.1 mg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15818628 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 556064

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Reacts with IL-12Rβ1 subunit, one of two subunits of the IL-12Rβ. IL-12R, expressed mainly on T cells or NK cells, is a member of the hemopoietin receptor superfamily and is related to gp130, granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF) receptor and leukemia inhibitory factor (LIF). Reports indicate that together, subunits IL-12Rβ1 and IL-12Rβ2 bind IL-12 with high affinity. IL-12 is an immunomodulatory cytokine produced mainly by antigen-presenting cells (APC) and plays a role in promoting Th1-type responses and cell-mediated immunity. It stimulates proliferation of T cells and NK cells, enhances lytic activity of lymphokine-activated killer (LAK) cells and CTL.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD212
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 2.10E+06
Concentración 0.5mg/mL
Conjugado Unconjugated
Descripción IL-12R beta 1, IL-12 receptor β1 subunit
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno PHA-activated Human PBMC
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.