missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD201 Rat anti-Human, APC, Clone: RCR-252, BD

Código de producto. 15882939
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15882939 100 Tests cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15882939

Marca: BD Biosciences 563622

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

The RCR-252 monoclonal antibody specifically binds to the endothelial cell protein C receptor (EPCR), which is also known as CD201. CD201 is a 25 kDa, type I transmembrane glycoprotein, expressed on endothelial cells in arteries, veins and capillaries. CD201 binds activated protein C, a serine protease that is involved in regulating blood coagulation. EPCR is reportedly expressed on several malignant cell lines. Malignant cell lines that express EPCR can show significant levels of protein C activation and this activation can be inhibited by anti-EPCR antibody

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD201
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon RCR-252
Conjugado APC
Descripción EPCR; Activated protein C receptor; APC receptor; PROCR; centrocyclin
Formulación Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Rat
Inmunógeno EPCR-positive RE-1 Cells
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.