missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD20 Mouse anti-Human, PE-Cy7, Clone: 2H7, BD

Código de producto. 15830449
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15830449 50 Tests cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15830449

Marca: BD Biosciences 560735

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The 2H7 monoclonal antibody specifically binds to CD20 that is encoded by the MS4A1 (Membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 1) gene. CD20 is a 33-37 kDa unglycosylated four-transmembrane phosphoprotein. CD20 is expressed on pre-B-cells, resting and activated B cells and follicular dendritic cells but not on plasma cells. Low level CD20 expression is observed on a small subset of normal circulating T lymphocytes. The CD20 molecule is involved in the regulation of B-cell activation.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD20
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 2H7
Conjugado PE-Cyanine7
Formulación Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human 6.16c1.3 B cell line
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 50 Tests
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.