Learn More
anti-CD1a; Clone: HI149; BD
Código de producto. p-4749492
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
15893219 25 Tests cada uno
15883219 100 Tests cada uno
2 options
Código de producto. 15893219
Marca: BD Biosciences 563939
Host Species: Mouse
Clone: HI149
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Hu
Flow cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD1a
Clasificación Monoclonal
Clon HI149
Conjugado Brilliant Violet 421
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human