Learn More
anti-CD1a; Clone: HI149; BD
Descripción
Host Species: Mouse
Clone: HI149
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Hu
Flow cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD1a |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | HI149 |
| Conjugado | Brilliant Violet 421 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Método de purificación | Affinity Purified |
| Cantidad | 25 Tests |
| Estado normativo | RUO |
| Primario o secundario | Primary |
| Especies diana | Human |