missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD164 Mouse anti-Human, FITC, Clone: N6B6, BD

Código de producto. 15866598
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15866598 100 Tests cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15866598

Marca: BD Biosciences 551297

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Reacts with an 80-90 kDa, mucin-like molecule present on CD34+ cells during the early stages of B cell, erythroid cell and myelomonocytic cell development. It is also expressed on epithelial cells, peripheral blood monocytes and weakly on lymphocytes. Mucin-like molecules are a new family of glycoproteins present in tissues of the hematopoietic system. They are highly glycosylated polypeptides, containing predominantly O-linked carbohydrate side chains. Reports suggest that CD164 may play a role in hematopoiesis by facilitating the adhesion of CD34+ cells to bone marrow stroma.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD164
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon N6B6
Conjugado FITC
Formulación Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human Pre-B Cell Line
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.