missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD160 Mouse anti-Human, Alexa Fluor 488, Clone: BY55, BD

Código de producto. 15801849
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15801849 100 Tests cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15801849

Marca: BD Biosciences 562351

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The BY55 monoclonal antibody specifically binds to the human cell surface molecule, CD160 (also known as BY55). CD160 is a glycosyolphosphatidylinositol-anchored glycoprotein member of the immunoglobulin superfamily. It is expressed on cytotoxic αβ CD8+ T cells and natural killer (NK) cells, γδ T cells and intestinal intraepithelial T lymphocytes. CD160 can bind to classical and nonclassical MHC class I molecules. This interaction can costimulate the proliferation of activated human T lymphocytes including CD28-negative T lymphocytes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD160
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon BY55
Conjugado Alexa Fluor 488
Descripción BY55; BY55 antigen; NK1; NK28
Formulación Aqueous buffered solution containing BSA, protein stabilizer, and ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human YT2C2 NK cell line
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgM
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.