missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD16, Mouse anti-Human, Clone: 3G8, BV605, BD
Descripción
Host Species: Mouse
Clone 3G8
Isotype IgG1, κ
Species Reactivity Hu
Immunogen Human polymorphonuclear leukocytes
Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD16 |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 3G8 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Human polymorphonuclear leukocytes |
| Método de purificación | Affinity Purified |
| Cantidad | 100 Tests |
| Estado normativo | RUO |
| Primario o secundario | Primary |
| Especies diana | Human |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?