missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD16 Mouse anti-Human, Brilliant Violet 421, Clone: 3G8, BD

Código de producto. p-4624752
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15892319 25 Tests cada uno
15852319 100 Tests cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15892319

Marca: BD Biosciences 562878

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The 3G8 monoclonal antibody specifically binds to the 50-65 kDa transmembrane form of the IgG Fc Receptor (FcγRIII), a human NK-cell-associated antigen. CD16 is expressed on NK cells as well as macrophages and granulocytes. Reports indicate that CD16 plays a role in signal transduction and NK cell activation. The 3G8 antibody blocks the binding of soluble immune complexes to granulocytes.
The antibody was conjugated to BD Horizon™ BV421 which is part of the BD Horizon™ Brilliant Violet™ family of dyes. With an Ex Max of 407nm and Em Max at 421nm, BD Horizon™ BV421 can be excited by the violet laser and detected in the standard Pacific Blue™ filter set (eg, 450/50nm filter). BD Horizon™ BV421 conjugates are very bright, often exhibiting a 10 fold improvement in brightness compared to Pacific Blue™ conjugates.

Host Species: Mouse
Clone: 3G8
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Hu
Immunogen: Human polymorphonuclear leukocytes

Flow Cytometry

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD16
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 3G8
Conjugado Brilliant Violet 421
Descripción FcRIII; Fc-gamma RIII; FCG3; FCGR3; FCGRIII; FcγRIII; IGFR3
Formulación Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human polymorphonuclear leukocytes
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Baboon, Cynomolgus, Human, Rhesus Monkey
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.