missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD144 Mouse anti-Human, Unlabeled, Clone: 55-7H1, BD

Código de producto. 15858338
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15858338 0.1 mg cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15858338

Marca: BD Biosciences 555661

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The 55-7H1 antibody monoclonal antibody specifically binds to a calcium-independent epitope on Cadherin-5, a member of the cadherin family of calcium-dependent adhesion molecules. Cadherin-5 is also known as CD144 or VE-Cadherin. CD144 is expressed on endothelial cells in vivo and in vitro. It may play a role in the organization of lateral endothelial junctions and in the control of permeability properties of vascular endothelium.

This antibody is routinely tested by immunohistochemistry. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD144
Aplicaciones Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon 55-7H1
Concentración 0.5mg/mL
Conjugado Unconjugated
Descripción VE-cadherin; Cadherin-5; CDH5; Vascular endothelial cadherin
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.