missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD14 Mouse anti-Human, APC-Cy7, Clone: MΦP9, BD

Código de producto. 15859068
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15859068 100 Tests cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15859068

Marca: BD Biosciences 557831

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Reacts with a 53-55 kDa glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored and single chain glycoprotein expressed at high levels on monocytes. Additionally, CD14 antibody reacts with interfollicular macrophages, reticular dendritic cells and some Langerhans cells. CD14 has been identified as a high affinity cell-surface receptor for complexes of lipopolysaccharide (LPS) and serum LPS-binding protein, LPB. This antibody is suitable for staining acetone-fixed, frozen tissue sections.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD14
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon MΦP9
Conjugado APC-Cyanine7
Formulación Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human Monocytes
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.