missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD135 Rat anti-Mouse, PE, Clone: A2F10.1, BD

Código de producto. 15847418
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
25 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15847418 0.1 mg cada uno
15860739 25 μg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15847418 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 553842

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

The A2F10 monoclonal antibody specifically binds to Flk-2/Flt3 (Ly-72, CD135), a receptor protein tyrosine kinase closely related to c-kit, c-fms, and PDGF Receptor of the immunoglobulin superfamily. The Flt3 message is detected in hematopoietic stem cells and primitive progenitor cells in fetal liver, adult bone marrow, and fetal and adult thymus, as well as brain, placenta, and testis; but it is absent in more mature hematopoietic cells. In flow cytometric analysis, the A2F10 antibody recognizes Flt3-transfected Y3 cells (rat myeloma), but not the parent cell line in addition to recognizing early B lymphoid lineage cells in juvenile and adult bone marrow. A role for CD135 in the regulation of hematopoiesis is suggested by the observations that soluble Flk-2/Flt3 ligand can both stimulate proliferation of stem cell-enriched fetal liver, fetal thymus, and adult bone marrow populations and enhance their responses to other growth factors in vitro. In addition, injection of Flk-2/Flt3 ligand stimulates extramedullary hematopoiesis in the mouse spleen and accumulation of dendritic cells in the hematopoietic system. mAb A2F10.1 is reported to immunoprecipitate a 150-kDa surface protein from the murine myeloblast cell line M1, which naturally expresses CD135, and to inhibit the binding of Flk-2/Flt3 ligand to CD135.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD135
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon A2F10.1
Concentración 0.2mg/mL
Conjugado PE
Descripción Flt3; Fms-like tyrosine kinase 3; FLT-3; FLK-2; Fetal liver kinase 2; Ly72
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Y3 rat myeloma transfected cells
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.