missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD11c Mouse anti-Human, Alexa Fluor 700, Clone: B-ly6, BD

Código de producto. 15800979
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15800979 50 Tests cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15800979

Marca: BD Biosciences 561352

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The B-ly6 monoclonal antibody specifically binds to the 150 kDa adhesion glycoprotein CD11c (p150, integrin α chain). CD11c is expressed on dendritic cells, monocytes, macrophages, granulocytes, NK cells and subsets of B and T cells. It associates with CD18 to form the CD11c/CD18 complex that binds fibrinogen and has been reported to be a receptor for iC3b and ICAM-1. Reports indicate that CD11c/CD18 plays a role as an adhesion molecule that mediates cellular binding to ligands expressed on stimulated epithelium and endothelium.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD11c
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon B-ly6
Conjugado Alexa Fluor 700
Descripción ITGAX; AlphaX integrin chain; Axb2; Integrin alpha-X; CR4; Leu M5; SLEB6
Formulación Aqueous buffered solution containing protein stabilizer and ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Spleen Cells from Human with Hairy Cell Leukemia
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 50 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.