missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD11b/Mac-1 Mouse anti-Human, BUV395, Clone: ICRF44 (also known as 44), BD

Código de producto. 15803149
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15803149 25 Tests cada uno
15893139 100 Tests cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15803149

Marca: BD Biosciences 563840

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The ICRF44 monoclonal antibody specifically binds to CD11b, the 165-kDa adhesion glycoprotein that associates with the 95-kDa integrin β 2 (CD18) to form the CD11b/CD18 complex, also known as Mac-1 or CR3. CD11b is expressed on activated lymphocytes, monocytes, granulocytes, and a subset of NK cells. CD11b functions in cell-cell and cell-substrate interactions and is a receptor for iC3b, CD54 (ICAM-1), CD102 (ICAM-2) and CD50 (ICAM-3). This antibody significantly inhibits polymorphonuclear leukocyte aggregation in response to fMLP.

The antibody was conjugated to BD Horizon™ BUV395 which has been exclusively developed by BD Biosciences as an optimal dye for use on a 355nm laser equipped instrument. With an Ex Max at 348nm and an Em Max at 395nm, this dye has virtually no spillover into any other detector. BD Horizon™ BUV395 can be excited with a 355nm laser and detected with a 379/28 filter.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD11b
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon ICRF44 (also known as 44)
Conjugado Brilliant Ultraviolet 395
Descripción Mac-1α, integrin αM subunit, CR3 α chain
Formulación Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human monocytes
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.