Learn More
CD11b/c Mouse anti-Rat, PE-Cy7, Clone: OX-42, BD
Código de producto. 15801739
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
15801739 50 μg cada uno
1 options
Código de producto. 15801739 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 562222
Mouse Monoclonal Antibody
The OX-42 monoclonal antibody specifically binds to the CR3 complement (C3bi) receptor found on most monocytes, granulocytes, macrophages, dendritic cells, and microglia. It appears to recognize a common epitope shared by CD11b and CD11c (integrin αM and αX chains). OX-42 antibody inhibits C3bi binding activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD11b/c
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OX-42
Concentración 0.2mg/mL
Conjugado PE-Cyanine7
Descripción Itgam/Integrin, alpha M, C3bi receptor, CR3; Itgad/Integrin, alpha D
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Resident peritoneal cells from (PVG.RT1[c] x PVG.RT1[u]) and (PVG.RT1[c] x PVG.RT1[a]) F1-hybrid rat
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG2a κ