missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD11a Mouse anti-Human, Unlabeled, Clone: G43-25B, BD

Código de producto. 15818118
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15818118 0.1 mg cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15818118

Marca: BD Biosciences 555378

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Reacts with the 180kDa integrin α chain which associates with CD18 (integrin β2) to form the heterodimer glycoprotein CD11a/CD18. This is known as the lymphocyte function associated antigen-1 (LFA-1), which is on all leukocytes; and is an adhesion molecule involved in lymphocyte and granulocyte functions. LFA-1 mediates adhesion of lymphoid cells to the vascular endothelium in association with its ligand, the intracellular adhesion molecule-1 (ICAM-1), CD54. Other ligands are ICAM-2 (CD102) and ICAM-3 (CD50).

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD11a
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon G43-25B
Concentración 0.5mg/mL
Conjugado Unconjugated
Descripción Integrin αL chain, LFA-1α
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.