missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD110 Mouse anti-Human, Unlabeled, Clone: 1.78.1, BD

Código de producto. 15821679
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15821679 0.1 mg cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15821679

Marca: BD Biosciences 562137

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The 1.78.1 monoclonal antibody specifically binds to the human Thrombopoietin Receptor (TPO-R) that is also know as the Myeloproliferative leukemia protein (c-Mpl) or CD110. CD110 is a type I transmembrane protein and a member of the hematopoietin receptor family. It is expressed on hematopoietic stem cells, a subfraction of hematopoietic precursor cells, cells of the megakaryocytic lineage and platelets. CD110 serves as a receptor for thrombopoietin. Upon binding of thrombopoietin to CD110, megakaryocyte proliferation and differentiation is induced and stem cells are protected from apoptosis.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD110
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1.78.1
Concentración 0.5mg/mL
Conjugado Unconjugated
Descripción C-MPL; MPL; MPLV; TPOR; Thrombopoietin receptor
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human c-Mpl extracellular domain
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.