missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCR9 Mouse anti-Human, PE, Clone: 112509, BD

Código de producto. 15811169
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15811169 50 μg cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15811169

Marca: BD Biosciences 561607

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The 112509 monoclonal antibody specifically binds to the human CCR9 chemokine receptor. CCR9 is a thymus specific CC chemokine receptor expressed at high levels by essentially all CD4+ and CD8+ T lymphocytes. CCR9 and its ligand CCL25/TECK are involved in lymphocyte recruitment in the small intestine. The immunogen used to generate the 112509 hybridoma was human CCR9-transfected cells.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCR9
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 112509
Concentración 0.2mg/mL
Conjugado PE
Descripción CDw199; Chemokine (C-C motif) receptor 9; GPR-9-6; GPR28
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human CCR9 Transfected Cell Line
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.