missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HP1 alpha, Invitrogen™

Código de producto. 12817522
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
12817522 100 μg cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12817522

Marca: Invitrogen 730019

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Heterochromatin protein-1 (HP1) is a methyl-lysine binding protein localized at heterochromatin sites, where it mediates gene silencing. It has been shown that mammalian methyltransferases that selectively methylate histone H3 on lysine-9 generate a binding site for HP1 proteins, a family of heterochromatic adaptor molecules implicated in both gene silencing and supranucleosomal chromatin structure. High-affinity in vitro recognition of a methylated histone H3 peptide by HP1 requires a functional chromodomain. Thus, the HP1 chromodomain is a specific interaction motif for the methyl epitope on lysine-9 of histone H3. In vivo, heterochromatin association of HP1 proteins is lost in Suv39h double-null primary mouse fibroblasts but is restored after reintroduction of a catalytically active SUV39H1 HMTase.

730019 has successfully been used to detect CBX5 in mouse, human and rat. 730019 has been successfully used in western blotting and immunofluorescence to detect CBX5.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HP1 alpha
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Concentración 0.5mg/mL
Conjugado Unconjugated
génica CBX5
N.º de referencia del gen P45973, Q61686
Alias de gen HP1 alpha
Símbolos de los genes CBX5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno 18-75 of 191 of CBX5 Protein.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12419, 23468, 300266
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 1 month. For long term storage store at -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.