missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Caveolin 3 Mouse, Unlabeled, Clone: 26, BD

Código de producto. 15875449
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad unitSize
15875449 50 μg 1 set
15885449 150 μg 1 set
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15875449

Marca: BD Biosciences 610420

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Identified as a tyrosine phosphorylated protein in Rous sarcoma virus-transformed chick embryo fibroblasts (CEF), caveolin is now known to be ubiquitously expressed. Caveolin (also known as VIP21) localizes to non-clathrin membrane invaginations (caveolae) on the inner surface of the plasma membrane. This transmembrane protein plays a structural role in these specializations. Caveolin is also present at the trans-Golgi network (TGN), and similar quantities are found in apically and basolaterally destined transport vesicles. Caveolin is part of a complex containing glycosylphosphatidylinositol (GPI)-linked molecules and cytoplasmic signaling proteins. Caveolin is a transmembrane adaptor molecule that can simultaneously recognize GPI-linked proteins and interact with downstream cytoplasmic signaling molecules, such as c-yes, Annexin II, and hetero-trimeric G proteins. Caveolin 3 has been identified as a distinct isoform which is expressed only in smooth, skeletal, and cardiac muscle.

This antibody is routinely tested by western blot analysis. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Caveolin 3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 26
Concentración 250μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse, Rabbit, Rat
Contenido y almacenamiento Store undiluted at -20°C.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.