missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

calsequestrin 2 (cardiac muscle), Rabbit, Purified MaxPab™ Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16166017
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16166017 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16166017

Marca: Abnova H00000845D01P.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit polyclonal antibody raised against a full-length human CASQ2 protein.

The protein encoded by this gene specifies the cardiac muscle family member of the calsequestrin family. Calsequestrin is localized to the sarcoplasmic reticulum in cardiac and slow skeletal muscle cells. The protein is a calcium binding protein that stores calcium for muscle function. Mutations in this gene cause stress-induced polymorphic ventricular tachycardia, also referred to as catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia 2 (CPVT2), a disease characterized by bidirectional ventricular tachycardia that may lead to cardiac arrest. [provided by RefSeq

Sequence: MKRTHLFIVGIYFLSSCRAEEGLNFPTYDGKDRVVSLSEKNFKQVLKKYDLLCLYYHEPVSSDKVTQKQFQLKEIVLELVAQVLEHKAIGFVMVDAKKEAKLAKKLGFDEEGSLYILKGDRTIEFDGEFAADVLVEFLLDLIEDPVEIISSKLEVQAFERIEDYIKLIGFFKSEDSEYYKAFEEAAEHFQPYIKFFATFDKGVAKKLSLKMNEVDFYEPFMDEPIAIPNKPYTEEELVEFVKEHQRPTLRRLRPEEMFETWEDDLNGIHIVAFAEKSDPDGYEFLEILKQVARDNTDNPDLSILWIDPDDFPLLVAYWEKTFKIDLFRPQIGVVNVTDADSVWMEIPDDDDLPTAEELEDWIEDVLSGKINTEDDDEDDDDDDNSDEEDNDDSDDDDDE

Especificaciones

Antígeno calsequestrin 2 (cardiac muscle)
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against a full-length human CASQ2 protein.
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica CASQ2
N.º de referencia del gen BC022288.1
Alias de gen FLJ26321/FLJ93514/PDIB2
Símbolos de los genes CASQ2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CASQ2 (NP_001223.2, 1 a.a. ∼ 399 a.a) full-length human protein.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 845
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.