missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Cardiac Troponin T Monoclonal Antibody (9G6)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11551390
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 μg
Tamaño de la unidad:
200 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11551390 200 μg 200 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11551390 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA122705

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MA1-22705 detects Cardiac Troponin T in Human samples.

Cardiac Troponin T is the tropomyosin-binding subunit of the troponin complex, which is located on the thin filament of striated muscles and regulates muscle contraction in response to alterations in intracellular calcium ion concentration. Cardiac Troponin T is important in proper muscle function and myofibril formation. In the human heart, four cTnT isoforms are expressed in a developmentally regulated manner. Cardiac Troponin T expression in the human heart is affected by heart failure. Mutations within the Cardiac Troponin T protein have been associated with familial hypertrophic cardiomyopathy as well as with dilated cardiomyopathy. Transcripts for the Cardiac Troponin T gene undergo alternative splicing that results in many tissue-specific isoforms.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antígeno Cardiac Troponin T
Aplicaciones Affinity Purification, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 9G6
Concentración 7.4 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica TNNT2
N.º de referencia del gen P45379
Alias de gen alternatively spliced; cardiac muscle troponin T; cardiac TnT; cardiac troponin 2; cardiac troponin 2 adult #1 isoform; cardiac troponin 2 adult #2 isoform; cardiac troponin 2 embryonic #1 isoform; cardiac troponin 2 embryonic #2 isoform; cardiac troponin 2, exclusion exon 6 #1 isoform; cardiac troponin 2, exclusion exon 6 #2 isoform; cardiac troponin T; cardiac troponin T form I; cardiac troponin T isoform 1; cardiac troponin T isoform 2; cardiac troponin T isoform I; cardiac troponin T2; cardiomyopathy, dilated 1D (autosomal dominant); cardiomyopathy, hypertrophic 2; CMD1D; CMH2; CMPD2; cTnT; Ctt; CTTG; LVNC6; MGC3889; RATCTTG; RCM3; TNNT2; Tnnt3; Tnt; TnTc; troponin T; Troponin T cardiac; troponin T cardiac isoform; troponin T isoform 1; troponin T isoform 2; troponin T splicing mutant isoform 1; troponin T splicing mutant isoform 2; troponin T type 2 (cardiac); troponin T, cardiac muscle; Troponin T, cardiac muscle isoforms; Troponin T2; troponin T2, cardiac; troponin T2, cardiac type; truncated cardiac troponin T
Símbolos de los genes TNNT2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Free human cTnT.
Método de purificación Protein A
Cantidad 200 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7139
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.