missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C3a Rat anti-Mouse, Biotin, Clone: I87-419, BD

Código de producto. 15849258
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15849258 0.1 mg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15849258 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 558251

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

The I87-419 antibody reacts with the mouse C3a protein. Anaphylatoxin C3a is a bioactive cleavage product released from plasma component C3 during complement activation and is involved in mediation of a variety of cellular immune responses, as well as being a potent pro-inflammatory agent. The release of this cleavage product is a reliable indicator of in vivo or in vitro complement activation.

This antibody is routinely tested by ELISA Detection. Other applications were tested by BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno C3a
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon I87-419
Concentración 0.5mg/mL
Conjugado Biotin
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Rat
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.