missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Btk Mouse anti-Human, PE, Clone: 53/BTK, BD

Código de producto. 15879458
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15879458 50 Tests cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15879458

Marca: BD Biosciences 558527

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Bruton's tyrosine kinase (Btk) is a nonreceptor tyrosine kinase whose function is critical for proper B cell development and signaling. It is a member of the Tec family of kinases which includes Tec and Itk. This family is similar to the src family of tyrosine kinases. However, Tec family members lack the N-terminal myristylation site and the regulatory C-terminal tyrosine that are found in src proteins. In addition to an N-terminal pleckstrin homology (PH) domain, the Tec proteins contain Src homology domains 2 and 3 (SH2 and SH3) and a stretch of 60-80 amino acids between the PH and SH3 domains termed the Tec homology domain. The activity of Btk is regulated by Src-mediated phosphorylation of the kinase domain at tyrosine 551. This event induces Btk kinase activity and subsequent autophosphorylation at tyrosine 223 in the SH3 domain. Phosphorylated Btk then associates with the cell membrane via the interaction of the PH domain with phosphatidylinositol 3, 4, 5-triphosphate. The PH domain is essential for proper activation and function of Btk. A mutation in the PH domain results in Xid, murine X-linked immunodeficiency, and human X-linked agammaglobulinemia.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Btk
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 53/BTK
Conjugado PE
Formulación Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human N-terminal Btk Recombinant Protein
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 50 Tests
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.