Learn More
ATG5 autophagy related 5 homolog (S. cerevisiae), Mouse, Clone: 4B2, Abnova™
Código de producto. 16170766
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
16170766 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 16170766
Marca: Abnova H00009474M08.100ug
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant ATG5.
Sequence: PAEENGFRYIPFRIYQTTTERPFIQKLFRPVAADGQLHTLGDLLKEVCPSAIDPEDGEKKNQVMIHGIEPMLETPLQWLSEHLSYPDNFLHISIIPQPTD
Especificaciones
Antígeno ATG5 autophagy related 5 homolog (S. cerevisiae)
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 4B2
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant ATG5.
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica ATG5
N.º de referencia del gen BC002699
Alias de gen APG5/APG5-LIKE/APG5L/ASP/hAPG5
Símbolos de los genes ATG5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno ATG5 (AAH02699, 176 a.a. ∼ 275 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Molécula completa Yes
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9474
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG2a κ