missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATG16L1, Mouse, Purified MaxPab™ Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16181229
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16181229 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16181229

Marca: Abnova H00055054B01P.50ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human ATG16L1 protein.

Autophagy is the major intracellular degradation system delivering cytoplasmic components to lysosomes, and it accounts for degradation of most long-lived proteins and some organelles. Cytoplasmic constituents, including organelles, are sequestered into double-membraned autophagosomes, which subsequently fuse with lysosomes. ATG16L1 is a component of a large protein complex essential for autophagy (Mizushima et al., 2003 [PubMed 12665549]).[supplied by OMIM

Sequence: MAQLRIKHQEELTELHKKRGELAQLVIDLNNQMQRKDREMQMNEAKIAECLQTISDLETECLDLRTKLCDLERANQTLKDEYDALQITFTALEGKLRKTTEENQELVTRWMAEKAQEANRLNAENEKDSRRRQARLQKELAEAAKEPLPVEQDDDIEVIVDETSDHTEETSPVRAISRAATKRLSQPAGGLLDSITNIFGRRSVSSFPVPQDNVDTHPGSGKEVRVPATALCVFDAHDGEVNAVQFSPGSRLLATGGMDRRVKLWEVFGEKCEFKGSLSGSNAGITSIEFDSAGSYLLAASNDFASRIWTVDDYRLRHTLTGHSGKVLSAKFLLDNARIVSGSHDRTLKLWDLRSKVCIKTVFAGSSCNDIVCTEQCVMSGHFDKKIRFWDIRSESIVREMELLGKITALDLNPERTELLSCSRDDLLKVIDLRTNAIKQTFSAPGFKCGSDWTRVVFSPDGSYVAAGSAEGSLYIWSVLTGKVEKVLSKQHSSSINAVAWSPSGSHVVSVDKGCKAVLWAQY

Especificaciones

Antígeno ATG16L1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human ATG16L1 protein.
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica ATG16L1
N.º de referencia del gen BC117337
Alias de gen APG16L/ATG16L/FLJ00045/FLJ10035/FLJ10828/FLJ22677/IBD10/WDR30
Símbolos de los genes ATG16L1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno ATG16L1 (NP_110430.4, 1 a.a. ∼ 523 a.a) full-length human protein.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55054
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.