missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATF1, Mouse, Clone: 3E7, Abnova™

Código de producto. 16181971
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16181971 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16181971

Marca: Abnova H00000466M03.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant ATF1.

Sequence: MEDSHKSTTSETAPQPGSAVQGAHISHIAQQVSSLSESEESQDSSDSIGSSQKAHGILARRPSYRKILKDLSSEDTRGRKGDGENSGVSAAVTSMSVPTPIYQTSSGQYIAIAPNGALQLASPGTDGVQGLQTLTMTNSGSTQQGTTILQYAQTSDGQQILVPSNQVVVQTASGDMQTYQIRTTPSATSLPQTVVMTSPVTLTSQTTKTDDPQLKREIRLMKNREAARECRRKKKEYVKCLENRVAVLENQNKTLIEELKTLKDLYSNKSV

Especificaciones

Antígeno ATF1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (PFA fixed), KnockDown, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 3E7
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant ATF1.
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica ATF1
N.º de referencia del gen BC029619
Alias de gen EWS-ATF1/FUS/ATF-1/TREB36
Símbolos de los genes ATF1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno ATF1 (AAH29619, 1 a.a. ∼ 271 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 466
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.