missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ ARID5A Monoclonal Antibody (P921)
Descripción
Recommended positive controls: 3xFlag-human ARID5A-transfected 293T, THP-1 nuclear extract. Predicted reactivity: Mouse (83%), Bovine (88%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
Members of the ARID protein family, including ARID5A, have diverse functions but all appear to play important roles in development, tissue-specific gene expression, and regulation of cell growth (Patsialou et al., 2005 [PubMed 15640446]).
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ARID5A |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | P921 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with no preservative |
| génica | ARID5A |
| N.º de referencia del gen | Q03989 |
| Alias de gen | ARID domain-containing protein 5A; Arid5a; AT rich interactive domain 5A (Mrf1 like); AT rich interactive domain 5A (MRF1-like); AT-rich interaction domain 5A; AT-rich interactive domain-containing protein 5A; D430024K22Rik; hypothetical protein LOC524118; LOW QUALITY PROTEIN: AT-rich interactive domain-containing protein 5A; modulator recognition factor 1; modulator recognition factor I; MRF1; MRF-1; RFVG5814; RP11-363D14 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?