missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

annexin A2, Rabbit, Purified MaxPab™ Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16194664
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16194664 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16194664

Marca: Abnova H00000302D01P.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit polyclonal antibody raised against a full-length human ANXA2 protein.

This gene encodes a member of the annexin family. Members of this calcium-dependent phospholipid-binding protein family play a role in the regulation of cellular growth and in signal transduction pathways. This protein functions as an autocrine factor which heightens osteoclast formation and bone resorption. This gene has three pseudogenes located on chromosomes 4, 9 and 10, respectively. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq

Sequence: MGRQLAGCGDAGKKASFKMSTVHEILCKLSLEGDHSTPPSAYGSVKAYTNFDAERDALNIETAIKTKGVDEVTIVNILTNRSNAQRQDIAFAYQRRTKKELASALKSALSGHLETVILGLLKTPAQYDASELKASMKGLGTDEDSLIEIICSRTNQELQEINRVYKEMYKTDLEKDIISDTSGDFRKLMVALAKGRRAEDGSVIDYELIDQDARDLYDAGVKRKGTDVPKWISIMTERSVPHLQKVFDRYKSYSPYDMLESIRKEVKGDLENAFLNLVQCIQNKPLYFADRLYDSMKGKGTRDKVLIRIMVSRSEVDMLKIRSEFKRKYGKSLYYYIQQDTKGDYQKALLYLCGGDD

Especificaciones

Antígeno annexin A2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against a full-length human ANXA2 protein.
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica ANXA2
N.º de referencia del gen NM_001002858.1
Alias de gen ANX2/ANX2L4/CAL1H/LIP2/LPC2/LPC2D/P36/PAP-IV
Símbolos de los genes ANXA2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ANXA2 (NP_001002858.1, 1 a.a. ∼ 357 a.a) full-length human protein.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 302
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.