Learn More
AMPD2 (M04A), Mouse anti-Human, Clone: 2G8, Abnova™
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant AMPD2.
Marca: Abnova H00000271-M04A.200uL
Descripción
Adenosine monophosphate deaminase-2 (EC 3.5.4.6) catalyzes the deamination of AMP to IMP and plays an important role in the purine nucleotide cycle.[supplied by OMIM
Sequence: ISQDVKLEPDILLRAKQDFLKTDSDSDLQLYKEQGEGQGDRSLRERDVLEREFQRVTISGEEKCGVPFTDLLDAAKSVVRALFIREKYMALSLQSFCPTTEspecificaciones
| AMPD2 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| ascites with no preservative | |
| NM_139156 | |
| Mouse | |
| 200 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG2a κ |
| ELISA, Western Blot | |
| 2G8 | |
| Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant AMPD2. | |
| AMPD2 | |
| AMPD2 | |
| AMPD2 (NP_631895, 86 a.a. ∼ 185 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
| RUO | |
| 271 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| Ascites |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.