Learn More
anti-alpha Amylase, Polyclonal PA129937, Invitrogen™
Código de producto. 11526882 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
11526882 1 mL cada uno
1 options
Código de producto. 11526882 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor PA129937
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Specifically detect alpha Amylase in Bacteria samples using Thermo Scientifc™ Pierce™ anti-alpha Amylase Polyclonal, validated for ELISA, IP and WB
Host Species: Rabbit
Cross Reactivity: Bacteria
Isotype: IgG
Immunogen: Alpha Amylase [Bacillus amyloliquefaciens]
Formulation: 1mL of Unpurified antibody in whole serum, with NaCl 0.15 M and potassium phosphate 0.02 M diluted in potassium phosphate 0.02 M; pH 7.2.
PA1-29937 detects alpha Amylase in Bacteria samples. PA1-29937 has been successfully used in ELISA, IP and WB procedures.PA1-29937 The immunogen is Alpha Amylase [Bacillus amyloliquefaciens].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno alpha Amylase
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Alpha Amylase [Bacillus amyloliquefaciens]
Cantidad 1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG