missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha-2c Adrenergic Receptor Polyclonal Antibody

Código de producto. 15364561
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15364561 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15364561

Marca: Invitrogen PA533330

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

alpha-2c Adrenergic Receptor Polyclonal Antibody

alpha-2c Adrenergic Receptor Polyclonal Antibody for IHC (P)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno alpha-2c Adrenergic Receptor
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide
génica ADRA2C
N.º de referencia del gen P18825
Alias de gen [a]2C; Adra 2c; ADRA2C; Adra-2c; ADRA2L2; ADRA2RL2; ADRARL2; Adrenergic alpha2C- receptor class I; adrenergic receptor, alpha 2c; adrenergic, alpha-2C-, receptor; Adrenergic, alpha2C-, receptor class I; adrenoceptor alpha 2C; Alpha 2CAR; alpha-2 adrenergic receptor subtype C4; alpha2 AR C4; alpha2 C4; alpha2-AR-C4; alpha2C; Alpha-2C adrenergic receptor; alpha-2C adrenoceptor; Alpha-2C adrenoreceptor; alpha2-C4; alpha-2C-adrenergic receptor; ALPHA2CAR; alpha-2CAR; Alpha-2C-AR; subtype alpha2-C4
Símbolos de los genes ADRA2C
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic 18 amino acid peptide from N-terminal extracellular domain of human ADRA2C.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 152
Especies diana Human, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.