missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

anti-ADRB2, Human, IP-WB Antibody Pair, Abnova™

Código de producto. 16052768
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Set
Tamaño de la unidad:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16052768 1 Set 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16052768 Proveedor Abnova N.º de proveedor H00000154PW1.1Set

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Includes

Antibody pair for IP: rabbit polyclonal anti-ADRB2 (300μL), Antibody pair for WB: mouse purified polyclonal anti-ADRB2 (50μg)

For immunoprecipitation and to detect the precipitated protein in western blot.

Especificaciones

Antígeno ADRB2
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal/Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción This IP-WB antibody pair set comes with one antibody for immunoprecipitation and another to detect the precipitated protein in western blot.
génica ADRB2
Alias de gen ADRB2R/ADRBR/B2AR/BAR/BETA2AR
Símbolos de los genes ADRB2
Especie del huésped Mouse, Rabbit
Cantidad 1 Set
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 154
Incluye Antibody pair set content: 1. Antibody pair for IP: rabbit polyclonal anti-ADRB2 (300 ul) 2. Antibody pair for WB: mouse purified polyclonal anti-ADRB2 (50 ug)
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.