missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Adenovirus Hexon Monoclonal Antibody (E28H)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11564403
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
11564403 1 mL 1 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11564403

Marca: Invitrogen™ MA17001

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MA1-7001 detects the adenovirus. This antibody is specific for the hexon group antigen of adenovirus. MA1-7001 has been successfully used in ELISA, immunofluorescence, and immunohistochemistry procedures. The MA1-7001 immunogen is adenovirus lysate.

Hexon protein is a major coat protein of adenoviruses. Adenoviruses capsids have three principal protein components: the hexon, the penton, and the fiber. Hexon consists of three subunits together forming two major components of different morphological symmetry. A triangular top with three towers of density is superimposed on a more bulky pseudo hexagonal base.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Adenovirus Hexon
Aplicaciones ELISA, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon E28H
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.2
Alias de gen Adeno Virus; AdV; HADV; HAdVC_gp08
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Adenovirus lysate.
Método de purificación Protein A
Cantidad 1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento 4°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.