Descripción
Host Species: Mouse
Clone: C4
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Actin |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | C4 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Primario o secundario | Primary |
| Especies diana | Human |
| Formulario | Liquid |
| Isotype | IgG1 |