Learn More
Antrona, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15159153 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15159153 500 g Frasco de plástico 500 g
10488240 25 g Frasco de plástico 25 g
10522164 100 g Frasco de plástico 100 g
3 options
Código de producto. 15159153
Marca: Thermo Scientific Acros 104965000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 90-44-8 | C14H10O | 194.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-44-8
Fórmula molecular C14H10O
Peso molecular (g/mol) 194.23
Número MDL MFCD00001187
Clave InChI RJGDLRCDCYRQOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo anthrone, 9 10h-anthracenone, carbothrone, anthranone, 9-oxoanthracene, 9,10-dihydro-9-oxoanthracene, az-o, anthracen-9 10h-one, anthracene, 9,10-dihydro-9-oxo, unii-fp0fj7k744
PubChem CID 7018
ChEBI CHEBI:33835
Nombre IUPAC 10H-anthracen-9-ona
SMILES O=C1C2=CC=CC=C2CC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anthrone
Absorbancia 0.75 max. (425nm, 1cm cell) Passes Test, 0.045 max. (620nm, 1cm cell) Passes Test
Punto de fusión 152.0°C to 157.0°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 721.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Beilstein 07,473
Sensibilidad (to carbohydrates) Passes Test
Índice Merck 15,682
Información de solubilidad (in ethyl acetate) Passes test
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.23
Grado Reactivo ACS
Forma física Crystals