Learn More
MedChemExpress Antennapedia Peptide(TFA)
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.09% |
| Contenido y almacenamiento | Protect from light, stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen) |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Peso molecular | 2360.82 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 100 mg/mL (42.36 mM∣Need ultrasonic) |