Learn More
Ansell Guantes ThermaPrene™
Código de producto. p-139554 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
8
10
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
11761734 8 1 par
11771734 10 1 par
2 options
Código de producto. 11761734
Marca: Ansell 19026080
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El revestimiento de neopreno protege frente a una amplia gama de productos químicos
Perfectos para aplicaciones con enchapado, fabricación de placas de circuitos, limpieza por vapor y manipulación de productos químicos a granel
  • Combinan la resistencia química del neopreno con un suave revestimiento térmico.
  • Protegen las manos frente al contacto intermitente con superficies calientes de hasta 204 °C.
  • Ofrecen resistencia frente a cortes ligeros.
  • El revestimiento extraíble y el gancho integrado permiten almacenar y secar los guantes de forma rápida.
  • Acabado rugoso
  • Puño con manopla
  • Color: Negro
No se deben utilizar cerca de llamas abiertas o para la inmersión continuada en productos químicos o líquidos calientes.
Compliance
Conformes con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 4
Certificaciones/conformidad 21 CFR 177-2600
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; categoría III, EN 407:32XX4X, EN 511:121
Aplicaciones Industrial
Color Negro
Latex Free Sí
Material Neopreno
Tipo de producto Neoprene Gloves
Tamaño 8
Norma EN388 EN 388:3122B, EN 388:3222
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS AKLMPT
EN ISO 374 - 5 Solo hongos, bacterias
Para utilizar con (aplicación) Reparación y mantenimiento de equipos, mezcla y carga de materias primas, transferencia de sólidos y líquidos, apertura y drenaje de válvulas o líneas de bombas y carga y descarga de equipos de procesos
Estilo de puño de los guantes Manopla
Grip Design Áspero
Material de revestimiento Vellón de lana/jersey
Revestimiento Revestido
Modelo 19-026 8 214022
Serie AlphaTec™ 19-026
Longitud (imperial) 26 pulg
Longitud (métrico) 66 cm