Learn More
Ansell Guantes resistentes a sustancias químicas de nitrilo AlphaTec™ Solvex™ 37-676
Código de producto. 12670862 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
12670862 8 12 pares
12660862 7 12 pares
12680862 9 12 pares
12640862 10 12 pares
12650862 11 12 pares
5 options
Código de producto. 12670862
Marca: Ansell 37676080
Los guantes de nitrilo ofrecen resultados óptimos en entornos de trabajo húmedos o secos donde resulte crucial la resistencia a productos químicos.
Los guantes de nitrilo ofrecen resultados óptimos en entornos de trabajo húmedos o secos donde resulte crucial la resistencia a productos químicos.
  • Compuesto de nitrilo de alto rendimiento
  • Protegen contra abrasiones, cortes, enganches y perforaciones
  • No contiene alérgenos de proteínas
  • Relieve con patrón de diamante para un agarre seguro a superficies húmedas o materiales resbaladizos
  • La forma anatómica de los dedos, la palma contorneada y el puño cónico crean un ajuste cómodo y ergonómico
  • El forro de borra mantiene las manos frescas y secas
  • Ideales para trabajar en el procesamiento de carne, desengrase de piezas, operaciones de mecanizado, limpiado de piezas y maquinaria, y manipulación de mangueras, coreas y cadenas de acero
  • Longitud: 13 pulg., grosor: 15 mil
Compliance
Los materiales que los componen cumplen con las normativas de la FDA relativas al contacto con alimentos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 5
Certificaciones/conformidad FDA 21 CFR 177.2600
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 1149
Chlorinated Sí
Aplicaciones Industrial
Color Verde
Finger Thickness (English) 0.0169 in.
Finger Thickness (Metric) 0.43 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 0.0169 in.
Palm Thickness (Metric) 0.43 mm
Tipo de producto Chemical-resistant Gloves
Tamaño 8
Grosor (imperial) 15 mil
Grosor (métrico) 0,38 mm
Norma EN388 EN 388:4101X, EN 388:4101
EN 421 No
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKLOPT
EN ISO 374 - 5 Solo hongos, bacterias
Para utilizar con (aplicación) Plantas químicas y transporte, procesamiento químico, refinería de petróleo y petroquímicos, limpieza y desengrasado, exposición a productos químicos, disolventes, líquidos peligrosos, pegamento de PVC o agua estancada, limpieza y mantenimiento
Estilo de puño de los guantes Manopla
Grip Design Rombos invertidos
Material de revestimiento Borra de algodón
Revestimiento Revestido
Modelo 37-676 8 117722
Serie AlphaTec™ Solvex™ 37-676
Longitud (imperial) 13 in
Longitud (métrico) 33 cm