Learn More
Ansell AlphaTec™ 15-554 Chemical Resistant Gloves
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
9
10
Tamaño de la unidad:
1 par
Descripción
- Perfectos para trabajar con epóxidos, manipular disolventes orgánicos fuertes y una gran variedad de aplicaciones electrónicas
- Revestidos con alcohol de polivinilo (PVA) para que sean resistentes a los productos aromáticos, alifáticos y a los disolventes clorados que deterioran rápidamente los guantes de caucho, neopreno y PVC
- Las características de absorción y extracción limitadas del PVA también acaban con los problemas de dilatación o encogimiento.
- El peso es solo la mitad del de los guantes recubiertos de neopreno.
- El revestimiento de tejido interlock proporciona una mayor flexibilidad.
- Los dedos curvados y flexionados y el pulgar con solapa proporcionan un ajuste natural.
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 3 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0493, EN1149 + EN16350 |
| Chlorinated | No |
| Aplicaciones | Laboratorio, Industrial |
| Color | Rojo |
| Latex Free | Sí |
| Material | Alcohol polivinílico |
| Tipo de producto | Chemical-resistant Gloves |
| Tamaño | 9 |
| Norma EN388 | EN 388:3121A, EN 388:3121 |
| Mostrar más |