Learn More
Ansell AlphaTec™ 15-554 Chemical Resistant Gloves
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12659701 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
9
10
Tamaño de la unidad:
1 par
El revestimiento de PVA es soluble en agua. No lo utilice en agua ni en soluciones a base de agua.
Código de producto. 12659701
Marca: Ansell 15554100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El revestimiento de PVA es soluble en agua. No lo utilice en agua ni en soluciones a base de agua.
PVA (polyvinyl alcohol) liquid- and chemical-resistant gloves are suitable for handling strong organic chemicals. Soft liner cushions the hand and absorbs perspiration.
  • PVA (polyvinyl alcohol) coating: Advanced resistance to aromatic and chlorinated solvents.
  • Anatomical design: Secure, form-fitting hand protection gloves.
  • Soft two-piece knit liner: Reduced perspiration, enhanced comfort.
  • PVA is water soluble: Contact with water or use in high humidity environments will decrease protection.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 3
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0493, EN1149, EN16350
Chlorinated No
Aplicaciones Laboratorio, Industrial
Color Red
Latex Free Sí
Material PVA
Tipo de producto Chemical-resistant Gloves
Tamaño 10
Norma EN388 EN 388:3121A, EN 388:3121
EN 421 No
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS BCDFIJ
EN ISO 374 - 5 Solo hongos, bacterias
Estilo de puño de los guantes Manopla
Grip Design Suave
Material de revestimiento Knit
Revestimiento Lined
Modelo 15-554
Cantidad 1 par
Serie AlphaTec™ 15-554
Longitud (imperial) 14 in
Longitud (métrico) 35.5 cm