Learn More
Ansell ActivArmr™ 80-600 Heavy-Duty Cut-Resistant Gloves
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
Tamaño de la unidad:
12 pares
Description
- Permiten manipular de forma segura vidrio, metal y plásticos.
- Resistencia a cortes y rendimiento mecánico
- Revestimiento de punto Kevlar™ y revestimiento de caucho natural
- Resisten la abrasión, los desgarros y las perforaciones.
- El acabado rugoso en relieve con revestimiento de látex proporciona un agarre seguro tanto en condiciones secas como en condiciones húmedas.
Spécification
Spécification
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 407, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; categoría III |
| Estructura | Tejido |
| Coating Material | Latex |
| Color | Azul, Amarillo |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Specific |
| Latex Free | No |
| Material | Latex, Aramid Fiber, Aramid Fiber |
| Tipo de producto | Guantes resistentes a cortes |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu