Descripción
- Permiten manipular de forma segura vidrio, metal y plásticos.
- Resistencia a cortes y rendimiento mecánico
- Revestimiento de punto Kevlar™ y revestimiento de caucho natural
- Resisten la abrasión, los desgarros y las perforaciones.
- El acabado rugoso en relieve con revestimiento de látex proporciona un agarre seguro tanto en condiciones secas como en condiciones húmedas.
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 407, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; categoría III |
| Estructura | Tejido |
| Coating Material | Latex |
| Color | Azul, Amarillo |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Specific |
| Latex Free | No |
| Material | Natural Rubber |
| Tipo de producto | Guantes resistentes a cortes |
| Mostrar más |