Learn More
Ansell Guantes resistentes al fuego con revestimiento de espuma ActivArmr™ 80-813
Tienda Ansell ProductosDescripción
- La cubierta de fibra de aramida es inherentemente resistente a las llamas y permite una manipulación segura de objetos afilados
- El revestimiento de espuma de neopreno mejora el agarre en condiciones secas, húmedas o grasas.
- La clasificación para arcos de 12 cal/cm2 cumple con la categoría 2 según el riesgo NFPA 70E.
- El diseño ergonómico es cómodo y muy flexible.
Compliance
Cumple con la categoría de peligro 1 según la definición de la norma NFPA 70E. ATPV = 9,4 cal/cm2; ASTM™ 2675-13. Resistencia a los cortes de CPPT: Nivel de rendimiento 4 de ANSI™/ISEA.
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 3 |
| Arcos eléctricos | Nivel 2 |
| Certificaciones/conformidad | Categoría 2 según el riesgo NFPA 70E |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 407: 412110 |
| Estructura | Knit |
| Coating Material | Neopreno |
| Color | Verde, Negro |
| Cut Resistance Rating | ANSI A4 |
| Hand | Específico |
| Material | Fibra de aramida |
| Mostrar más |
Título del producto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?