Learn More
Ansell Guantes de nitrilo limpios Nitrilite™ 93-401 clase 10/ISO 4
BIOPHARMA
Código de producto. p-2364109 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17255106 XS paquete de 100
12362219 Pequeño paquete de 1000
12372219 M paquete de 1000
12382219 L paquete de 1000
12392219 XL paquete de 1000
12302229 2XL paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17255106 Proveedor Ansell N.º de proveedor 93401055
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes de nitrilo limpios con niveles muy bajos de contenido iónico y partículas ofrecen destreza, comodidad y un uso duradero. Diseñados para su uso en entornos de sala limpia de clase 10 (ISO 4), como la biotecnología y la fabricación de dispositivos médicos.
Los guantes de nitrilo limpios con niveles muy bajos de contenido iónico y partículas ofrecen destreza, comodidad y un uso duradero.Diseñados para su uso en entornos de sala limpia de clase 10 (ISO 4), como la biotecnología y la fabricación de dispositivos médicos.
  • Fabricados con polímero de nitrilo
  • Compatibles con clase 10 (ISO 4)
  • Niveles muy bajos de contenido iónico y partículas
  • 100 % sin talco y sin plastificadores, silicona ni pigmentos
  • Diseño ergonómico
  • Suaves y flexibles con puntas de los dedos texturizadas que proporcionan una sensación agradable y un mejor agarre
  • Puño con reborde enrollado que facilita la colocación
  • Ambidiestro
Información de órdenes
50 guantes con sellado al vacío en bolsas de polietileno no impresas; dos bolsas de polietileno selladas en un paquete principal compatible con salas limpias.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA 21 CFR 177.2600
Certificaciones/conformidad (Europa) Categoría III, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Chemotherapeutic Rated Sí
Chlorinated Sí
Cleanroom Class Clase 10/ISO 4
Accelerator Free Sí
AQL 1,5
Color Blanco
Desechables Single-use
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 4,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0,13 mm
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 4,3 mil
Palm Thickness (Metric) 0,11 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Controlled Environment Gloves
Tamaño XS
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 4,9 mil
Grosor (métrico) 0.13 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015
Modelo 93-401 XS 365757
Serie Nitrilite™ 93-401
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30 cm